Chlorure de myristoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT0086-400GEA 228 EUR InStock
TCIAT0086-400G TCIAT0086-25G
Chlorure de myristoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de myristoyle
Formule: C₁₄H₂₇ClO
MW: 246,82 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00000741
Numéro CAS: 112-64-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/19/28994419.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité