Dichlorure de succinyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Succinyl dichloride
S0110-25G S0110-250G
TCIAS0110-25GEA 33 EUR InStock
TCIAS0110-25G TCIAS0110-250G
Dichlorure de succinyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dichlorure de succinyle
Formule: C₄H₄Cl₂O₂
MW: 154,98 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00000749
Numéro CAS: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08873
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c12aacbcd32fa7bb574639fe1d1e7b4be3e6f3e6&vid=c12aacbcd32fa7bb574639fe1d1e7b4be3e6f3e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité