2'-Méthylformanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1431-25GEA 77 EUR InStock
TCIAM1431-25G TCIAM1431-5G
2'-Méthylformanilide ≥98.0% (par GC)
2'-Méthylformanilide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014122
Numéro CAS: 94-69-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/90/28975590.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité