(±)-3,3-Diméthyl-2-butylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A0656-10ML A0656-25ML
TCIAA0656-10MLEA 197 EUR InStock
TCIAA0656-10ML TCIAA0656-25ML
(±)-3,3-Diméthyl-2-butylamine ≥98.0% (par GC)
(±)-3,3-Diméthyl-2-butylamine
Formule: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 1°C
Numéro MDL: MFCD00008078
Numéro CAS: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&vid=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité