N-Méthylphénéthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M1950-5G M1950-25G
TCIAM1950-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM1950-5G TCIAM1950-25G
N-Méthylphénéthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-Méthylphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00008291
Numéro CAS: 589-08-2
EINECS: 209-632-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b753c25305e438919fcc7472578ea617122b79a&vid=4b753c25305e438919fcc7472578ea617122b79a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité