Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1294-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAP1294-5G TCIAP1294-25G
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064404
Numéro CAS: 20989-17-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/33/28991933.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +32.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité