4'-Éthoxyacétanilide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP1669-500GEA 99 EUR InStock
TCIAP1669-500G TCIAP1669-25G
4'-Éthoxyacétanilide ≥99.0% (par GC)
4'-Éthoxyacétanilide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00009094
Numéro CAS: 62-44-2
Merck Index: 14,07204
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/03/28992203.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité