N,N-Diméthylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
D3585-25G D3585-5G
TCIAD3585-25GEA 136 EUR InStock
TCIAD3585-25G TCIAD3585-5G
N,N-Diméthylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diméthylglycine
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004283
Numéro CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Merck Index: 14,03244
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=024a2949a1090a30d2991e2396344e08e3b4304e&vid=024a2949a1090a30d2991e2396344e08e3b4304e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité