Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminopropyldibutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Di-n-butyl-1,3-propylenediamine

D1078-25ML D1078-500ML
TCIAD1078-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1078-25ML TCIAD1078-500ML
3-Aminopropyldibutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Dibutyltrimethylenediamine


Formule: C₁₁H₂₆N₂
MW: 186,34 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00008219
Numéro CAS: 102-83-0
EINECS: 203-059-2
ONU: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee09efc996e67e6852482c9723c997b644d31fe4&vid=ee09efc996e67e6852482c9723c997b644d31fe4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité