N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0790-500MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0790-500ML TCIAD0790-25ML
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00008216
Numéro CAS: 109-55-7
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/36/28975836.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité