(Triisopropylsilyl)acetylene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethynyltriisopropylsilane
T1683-25ML T1683-5ML
TCIAT1683-25MLEA 282 EUR InStock
TCIAT1683-25ML TCIAT1683-5ML
(Triisopropylsilyl)acetylene ≥95.0% (par GC)
(Triisopropylsilyl)acetylene
Formule: C₁₁H₂₂Si
MW: 182,38 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00075452
Numéro CAS: 89343-06-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ea1036ced4c0b6cb06c3b262e5f4e606ef1a9d4&vid=1ea1036ced4c0b6cb06c3b262e5f4e606ef1a9d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité