Acide 2-bromoisonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
B3368-1G B3368-5G
TCIAB3368-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB3368-1G TCIAB3368-5G
Acide 2-bromoisonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromoisonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point de fusion: 229°C
Numéro MDL: MFCD01646069
Numéro CAS: 66572-56-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=058ecc5a790ab6b51a789c9418b3326410ccaddc&vid=058ecc5a790ab6b51a789c9418b3326410ccaddc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité