Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3188-1G B3188-5G
TCIAB3188-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB3188-1G TCIAB3188-5G
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point de fusion: 176°C
Numéro MDL: MFCD00234149
Numéro CAS: 30766-11-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38aad293048cc8bef10d103c62f43fcdcffa7ba7&vid=38aad293048cc8bef10d103c62f43fcdcffa7ba7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité