Acide 6-bromo-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
B3024-1G B3024-5G
TCIAB3024-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB3024-1G TCIAB3024-5G
Acide 6-bromo-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-bromo-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093197
Numéro CAS: 21190-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aec54766468eb022a45719b26be3bf0cc89bb79c&vid=aec54766468eb022a45719b26be3bf0cc89bb79c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité