Pyridine-2-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl pyridine-2-carboxylate
P0423-25G P0423-250G
TCIAP0423-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAP0423-25G TCIAP0423-250G
Pyridine-2-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Pyridine-2-carboxylate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 233°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00038038
Numéro CAS: 2459-07-6
EINECS: 219-545-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09499943ea53ccd880818d88a3e9b456f408c68a&vid=09499943ea53ccd880818d88a3e9b456f408c68a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité