Acide 3-aminoisonicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
A2133-1G A2133-5G
TCIAA2133-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA2133-1G TCIAA2133-5G
Acide 3-aminoisonicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Aminoisonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 303°C
Numéro MDL: MFCD00137840
Numéro CAS: 7579-20-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fd9c78068206e59042199f5779894e8617da5ff&vid=5fd9c78068206e59042199f5779894e8617da5ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité