Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2386-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA2386-1G TCIAA2386-5G
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC)
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 218°C
Numéro MDL: MFCD02684600
Numéro CAS: 24242-20-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/28930572.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité