Acide 5-aminonicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A2000-25G A2000-5G
TCIAA2000-25GEA 193 EUR InStock
TCIAA2000-25G TCIAA2000-5G
Acide 5-aminonicotinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 293°C
Numéro MDL: MFCD00129116
Numéro CAS: 24242-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f7099e13bd990b30bd81c03c8af48a88e756d69&vid=7f7099e13bd990b30bd81c03c8af48a88e756d69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité