Acide 6-amino-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
A2188-1G A2188-5G
TCIAA2188-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA2188-1G TCIAA2188-5G
Acide 6-amino-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Aminopicolinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 315°C
Numéro MDL: MFCD00233711
Numéro CAS: 23628-31-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3757533f75846ac5437fe52888ea482c9299bb22&vid=3757533f75846ac5437fe52888ea482c9299bb22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité