Acide 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H0876-25G H0876-5G
TCIAH0876-25GEA 189 EUR InStock
TCIAH0876-25G TCIAH0876-5G
Acide 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192220
Numéro CAS: 19621-92-2
EINECS: 417-690-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccdf386dd098c81c5f94115c1272c20df15abb37&vid=3c5fe168e2d2251b1c08ce72e03a7b5dc33dbc5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité