Acide 5-fluoro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0838-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAF0838-1G TCIAF0838-5G
Acide 5-fluoro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114196
Numéro CAS: 107504-08-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/78/28969378.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité