Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0837-1G F0837-5G
TCIAF0837-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAF0837-1G TCIAF0837-5G
Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄FNO₂
Numéro MDL: MFCD02181193
Numéro CAS: 402-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3695ad0e2e624ea6c14c6e410f4aa5805a2c1e9&vid=a3695ad0e2e624ea6c14c6e410f4aa5805a2c1e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité