Acide 6-fluoronicotinique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
F0695-1G F0695-200MG
TCIAF0695-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAF0695-1G TCIAF0695-200MG
Acide 6-fluoronicotinique ≥98.0% (par GC)
Acide 6-fluoronicotinique
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Point de fusion: 147°C
Numéro MDL: MFCD01859863
Numéro CAS: 403-45-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=731777c53ad4979e52168a5e559baf4685a82586&vid=731777c53ad4979e52168a5e559baf4685a82586&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité