Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Succinamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

S0096-25G S0096-500G
TCIAS0096-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAS0096-25G TCIAS0096-500G
Succinamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Succinamide


Formule: C₄H₈N₂O₂
MW: 116,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008042
Numéro CAS: 110-14-5
EINECS: 203-739-9
Merck Index: 14,08866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=123f19f41edad2558df42f84e0bb2f0c211cb818&vid=123f19f41edad2558df42f84e0bb2f0c211cb818&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité