Phénylmalonate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2-phenylmalonate
P0311-25ML P0311-500ML
TCIAP0311-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0311-25ML TCIAP0311-500ML
Phénylmalonate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Phénylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236,27 g/mol
Point d'ébullition: 285°C
Numéro MDL: MFCD00009144
Numéro CAS: 83-13-6
EINECS: 201-456-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b66d37705f05ee27544899bcc21af402953368b7&vid=b66d37705f05ee27544899bcc21af402953368b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité