Dicyclopenta-2,4-diène-1-ylnickel ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Nickelocene
D1574-1G D1574-5G
TCIAD1574-1GEA 44 EUR InStock
TCIAD1574-1G TCIAD1574-5G
Dicyclopenta-2,4-diène-1-ylnickel ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dicyclopenta-2,4-diène-1-ylnickel
Formule: C₁₀H₁₀Ni
MW: 188,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001441
Numéro CAS: 1271-28-9
EINECS: 215-039-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6cac9b209ebc5874de834f8cc6228952b32467c&vid=d6cac9b209ebc5874de834f8cc6228952b32467c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité