Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ruthénocène

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAR0078-1GEA 181 EUR InStock
TCIAR0078-1G
Ruthénocène
Ruthénocène


Formule: C₁₀Ru
MW: 221,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001442
Numéro CAS: 1287-13-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/82/28993782.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Melting point 199.0 to 205.0 deg-C
Content (Ruthenium) 42.4 to 44.6 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité