1,1'-Diméthylferrocène ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1273-25G D1273-5G
TCIAD1273-25GEA 427 EUR InStock
TCIAD1273-25G TCIAD1273-5G
1,1'-Diméthylferrocène ≥93.0% (par GC)
1,1'-Diméthylferrocène
Formule: C₁₂H₁₄Fe
MW: 214,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001425
Numéro CAS: 1291-47-0
EINECS: 215-067-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a3103e0e5b4d2721c12eeb92e5d4ba29aeb39e6&vid=7a3103e0e5b4d2721c12eeb92e5d4ba29aeb39e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité