Ethyl glycolate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl Hydroxyacetate, Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, Glycolic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxyacetate
G0242-100G G0242-25G
TCIAG0242-100GEA 217 EUR InStock
TCIAG0242-100G TCIAG0242-25G
Ethyl glycolate ≥98.0% (par GC)
Ethyl glycolate
Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00021970
Numéro CAS: 623-50-7
EINECS: 210-798-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8f48bc2bb65f3e11e30be7d2fa35ea359e785e3&vid=b8f48bc2bb65f3e11e30be7d2fa35ea359e785e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité