(±)-Ethyl mandelate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
M0039-25G M0039-500G
TCIAM0039-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM0039-25G TCIAM0039-500G
(±)-Ethyl mandelate ≥95.0% (par GC)
(±)-Ethyl mandelate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00004494
Numéro CAS: 774-40-3
EINECS: 212-263-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ced04a98b8e186fbf56ae6323ef36b0e1a16c080&vid=ced04a98b8e186fbf56ae6323ef36b0e1a16c080&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 23.0 to 27.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité