Alcool (±)-β-aminophénéthylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1792-25GEA 315 EUR InStock
TCIAP1792-25G TCIAP1792-5G
Alcool (±)-β-aminophénéthylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Alcool (±)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130145
Numéro CAS: 7568-92-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/94/28993094.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité