5-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
B3610-25G B3610-5G
TCIAB3610-25GEA 200 EUR InStock
TCIAB3610-25G TCIAB3610-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00234144
Numéro CAS: 97483-77-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72307892ac2d7a2ea02ca86aeff1c562262819c5&vid=72307892ac2d7a2ea02ca86aeff1c562262819c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité