1-Butyl-2-urée ≥96.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1831-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB1831-25G
1-Butyl-2-urée ≥96.0% (sur base azote total)
1-Butyl-2-urée
Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007956
Numéro CAS: 592-31-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/01/28933601.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité