N-Méthylacétamide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0133-25G M0133-250G
TCIAM0133-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0133-25G TCIAM0133-250G
N-Méthylacétamide ≥99.0% (par GC)
N-Méthylacétamide
Formule: C₃H₇NO
Point d'ébullition: 206°C
Numéro MDL: MFCD00008683
Numéro CAS: 79-16-3
EINECS: 201-182-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2999c446d8b01f179e04ac98a8b886f46026ec0c&vid=2999c446d8b01f179e04ac98a8b886f46026ec0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité