N-Méthylpropionamide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0488-25ML M0488-5ML
TCIAM0488-25MLEA 163 EUR InStock
TCIAM0488-25ML TCIAM0488-5ML
N-Méthylpropionamide ≥99.0% (par GC)
N-Méthylpropionamide
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00009300
Numéro CAS: 1187-58-2
EINECS: 214-699-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8801762e45f5f400cca9e97dd9a56345c36bc37&vid=e8801762e45f5f400cca9e97dd9a56345c36bc37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité