Acide 3-méthyl-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
M1141-1G M1141-100MG M1141-5G
TCIAM1141-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAM1141-1G TCIAM1141-100MG TCIAM1141-5G
Acide 3-méthyl-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-méthyl-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191553
Numéro CAS: 4021-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d04e27a3388b4e6a2866e98142e64975a390fee5&vid=d04e27a3388b4e6a2866e98142e64975a390fee5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité