Acide 6-méthoxy-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2189-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM2189-1G TCIAM2189-5G
Acide 6-méthoxy-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-méthoxy-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD06800962
Numéro CAS: 26893-73-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/71/28988171.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité