N,N'-Bis(tert-butyl)éthylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N1,N2-Di-tert-butylethane-1,2-diamine, N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
D2638-25ML D2638-500ML
TCIAD2638-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAD2638-25ML TCIAD2638-500ML
N,N'-Bis(tert-butyl)éthylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Bis(tert-butyl)éthylènediamine
Formule: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00014996
Numéro CAS: 4062-60-6
EINECS: 223-769-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2edad7331c494dc566c447687a764d8db5a2ef76&vid=2edad7331c494dc566c447687a764d8db5a2ef76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité