N,N'-Diméthylpropane-1,3-diami ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
D3811-25G D3811-5G
TCIAD3811-25GEA 255 EUR InStock
TCIAD3811-25G TCIAD3811-5G
N,N'-Diméthylpropane-1,3-diami ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Diméthylpropane-1,3-diami
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00008292
Numéro CAS: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7e1fb221d6d8e22689025542faca49835f2edd1&vid=a7e1fb221d6d8e22689025542faca49835f2edd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité