DL-α-Phénylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dl-A-Aminophenylacetic Acid, H-DL-Phg-OH, DL-2-Phenylglycine
P0326-25G P0326-500G
TCIAP0326-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0326-25G TCIAP0326-500G
DL-α-Phénylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-α-Phénylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064402
Numéro CAS: 2835-06-5
EINECS: 220-608-1
Merck Index: 14,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47f900ca45d027974da44b4443b1ec8004353327&vid=47f900ca45d027974da44b4443b1ec8004353327&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité