Octyloxiranne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0315-25ML E0315-500ML
TCIAE0315-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAE0315-25ML TCIAE0315-500ML
Octyloxiranne ≥97.0% (par GC)
Octyloxiranne
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 208°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00005158
Numéro CAS: 2404-44-6
EINECS: 219-295-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ad6c8c8559bace02696966c1ab389dffcbb8fc&vid=26ad6c8c8559bace02696966c1ab389dffcbb8fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité