Hexadécyloxiranne ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0313-25G E0313-400G
TCIAE0313-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAE0313-25G TCIAE0313-400G
Hexadécyloxiranne ≥85.0% (par GC)
Hexadécyloxiranne
Formule: C₁₈H₃₆O
Numéro MDL: MFCD00005152
Numéro CAS: 7390-81-0
EINECS: 230-977-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b90591b45d058251cf05bf69c8c88b94f4850f&vid=e5b90591b45d058251cf05bf69c8c88b94f4850f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité