Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl cyanure ≥92.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAA0227-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAA0227-25ML
Allyl cyanure ≥92.0% (par GC)
Allyl cyanure


Formule: C₄H₅N
MW: 67,09 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00001962
Numéro CAS: 109-75-1
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/57/28927657.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité