L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3,4-Dihydro-2H-pyranne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0555-25ML D0555-500ML D0555-100ML
TCIAD0555-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0555-25ML TCIAD0555-500ML TCIAD0555-100ML
3,4-Dihydro-2H-pyranne ≥97.0% (par GC)
3,4-Dihydro-2H-pyranne
Formule: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: –6°C
Numéro MDL: MFCD00006558
Numéro CAS: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
ONU: 2376
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce63b35d82bafde9ec26e24d77119ceafa069ecc&vid=ce63b35d82bafde9ec26e24d77119ceafa069ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité