Benzenesulfinate de sodium dihydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B0027-25G B0027-500G B0027-100G
TCIAB0027-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0027-25G TCIAB0027-500G TCIAB0027-100G
Benzenesulfinate de sodium dihydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzenesulfinate de sodium dihydraté
Formule: C₆H₅NaO₂S·2H₂O
MW: 200,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149638
Numéro CAS: 25932-11-0
EINECS: 212-842-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81dfe691a4e6f29260f0f91c97fb8463652e0cd9&vid=81dfe691a4e6f29260f0f91c97fb8463652e0cd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 98.0 % (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 16.0 to 20.0 %
Benzene sulfonic acid max. 0.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité