Hydantoïne ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Imidazolidine-2,4-dione
H0167-500G H0167-25G
TCIAH0167-500GEA 78.1 EUR InStock
TCIAH0167-500G TCIAH0167-25G
Hydantoïne ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Hydantoïne
Formule: C₃H₄N₂O₂
MW: 100,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005259
Numéro CAS: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Merck Index: 14,04760
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=980d9e83235c7897299e4fb1f6c3c53823e9d3f2&vid=980d9e83235c7897299e4fb1f6c3c53823e9d3f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité