cis-Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
C0493-25G C0493-500G
TCIAC0493-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0493-25G TCIAC0493-500G
cis-Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005916
Numéro CAS: 935-79-5
EINECS: 213-308-7
ONU: 2698
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d7a3b53fb4dc6e5905eae28c26a513fb13bad6a&vid=8d7a3b53fb4dc6e5905eae28c26a513fb13bad6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité