Acide benzylmalonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0422-25G B0422-5G
TCIAB0422-25GEA 174 EUR InStock
TCIAB0422-25G TCIAB0422-5G
Acide benzylmalonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide benzylmalonique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004261
Numéro CAS: 616-75-1
EINECS: 210-491-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b38bbf7c231f0277688bf8a3e65b2dd799ef74e7&vid=b38bbf7c231f0277688bf8a3e65b2dd799ef74e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité