Furfurylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0091-25ML F0091-500ML F0091-100ML
TCIAF0091-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0091-25ML TCIAF0091-500ML TCIAF0091-100ML
Furfurylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Furfurylamine
Formule: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00003258
Numéro CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
ONU: 2526
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cb3bc2bf6048aaea7d989f860334b1079d8af64&vid=3cb3bc2bf6048aaea7d989f860334b1079d8af64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité