Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydrazinyl-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride
B0457-25G B0457-500G
TCIAB0457-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB0457-25G TCIAB0457-500G
Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium
Formule: C₅H₁₄ClN₃O
MW: 167,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012009
Numéro CAS: 123-46-6
EINECS: 204-629-3
Merck Index: 14,04429
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb6a70d7bc4ba8944f6e07365e918fb4307b57e8&vid=bb6a70d7bc4ba8944f6e07365e918fb4307b57e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité